ContactUsLinkComponent
Schreibtisch XM20, 200 x 100 cm, Platte: Zwetschge, 25 mm dick, 2mm ABS-Kante, Nierenform, C-Fuß Gestell in silber, Arbeitshöhe 72-1 19 cm , elektrisch stufenlos höhenverstellbar, Elektroantrieb 1-stufig, 1 Motor, Tragkraft 60 kg dynamisch, 120 kg st 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVXM20/Z
Supplier:  HAMMERBACHER
Schreibtisch XM20, 200 x 100 cm, Platte: Zwetschge, 25 mm dick, 2mm ABS-Kante, Nierenform, C-Fuß Gestell in silber, Arbeitshöhe 72-1 19 cm , elektrisch stufenlos höhenverstellbar, Elektroantrieb 1-stufig, 1 Motor, Tragkraft 60 kg dynamisch, 120 kg st 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVXM20/Z
Supplier:  HAMMERBACHER