ContactUsLinkComponent
Schreibtisch XE19, 180 x 80 cm, Platte: grau, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Rechteckform, C-Fuß Gestell mit Designer-Kufe in silber, A rbeitshöhe 72-119 cm , elektrisch stufenlos höhenverstellbar, Elektroantrieb 1-stufig, 1 Motor, Tragkraft 60 kg dynam 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVXE19/5
Supplier:  HAMMERBACHER
Schreibtisch XE19, 180 x 80 cm, Platte: grau, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Rechteckform, C-Fuß Gestell mit Designer-Kufe in silber, A rbeitshöhe 72-119 cm , elektrisch stufenlos höhenverstellbar, Elektroantrieb 1-stufig, 1 Motor, Tragkraft 60 kg dynam 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVXE19/5
Supplier:  HAMMERBACHER