Schreibtisch HS16, 160 x 80 cm, Platte: weiß, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Rechteckform, 4-Fuß-Gestell in blau, Arbeitshöhe 68-76 cm , stufenlos einstellbar, optional: Sonderhöhenverstellung bis 88 cm, optional: abklappbare Kabelwanne HK12, Anlieferzu 1 * 1 ST
Schreibtisch HS16, 160 x 80 cm, Platte: weiß, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Rechteckform, 4-Fuß-Gestell in blau, Arbeitshöhe 68-76 cm , stufenlos einstellbar, optional: Sonderhöhenverstellung bis 88 cm, optional: abklappbare Kabelwanne HK12, Anlieferzu 1 * 1 ST