ContactUsLinkComponent
TOXYRAE III GASWARNGERÄT FÜR CO (10 Stk.Packung) Robustes Stahlvordergehäuse für raue Umgebung Krokodilklemme, wasserdicht IP-67 Einfach abzulesendes Display Klein und leicht, Gesicht 76g Wechselbare 2/3 AA Lithium Batterie Eventspeicher für die letz 1 * 10 ST
Catalog # RAESG01-0101-010
Supplier:  RAE SYSTEMS
TOXYRAE III GASWARNGERÄT FÜR CO (10 Stk.Packung) Robustes Stahlvordergehäuse für raue Umgebung Krokodilklemme, wasserdicht IP-67 Einfach abzulesendes Display Klein und leicht, Gesicht 76g Wechselbare 2/3 AA Lithium Batterie Eventspeicher für die letz 1 * 10 ST
Catalog # RAESG01-0101-010
Supplier:  RAE SYSTEMS