ContactUsLinkComponent
RAEGUARDS IR LEL, FGM-1200S (UEG) Der RAEGuard S ist ein fest installierter Gasdetektor für brennbare Kohlenwasserstoffgase. Dieser flexible Detektor bietet sowohl ein analoges (4-20 mA) als auch ein digitales (RS-485, ModBus RTU) Ausgabesignal. Der 1 * 1 ST
Catalog # RAES036-0806-000
Supplier:  RAE SYSTEMS
RAEGUARDS IR LEL, FGM-1200S (UEG) Der RAEGuard S ist ein fest installierter Gasdetektor für brennbare Kohlenwasserstoffgase. Dieser flexible Detektor bietet sowohl ein analoges (4-20 mA) als auch ein digitales (RS-485, ModBus RTU) Ausgabesignal. Der 1 * 1 ST
Catalog # RAES036-0806-000
Supplier:  RAE SYSTEMS