ContactUsLinkComponent
RAE GUARD PID FGM-1000 Abmessungen: 5,0” L x 5,0” B x 4,5” H 127 mm x 127 mm x 115 mm Gewicht: 5,5 lbs (2,5 kg) Detektor: 3D PID-Sensor, Std. 10,6-eV-Lampe Messbereich: 1-999ppm Isobutylen-Äquivalent Kalibrierung: Vor-Ort-Kalibrierung (2 Punkte) Schu 1 * 1 ST
Catalog # RAES0036-0005-000
Supplier:  RAE SYSTEMS
RAE GUARD PID FGM-1000 Abmessungen: 5,0” L x 5,0” B x 4,5” H 127 mm x 127 mm x 115 mm Gewicht: 5,5 lbs (2,5 kg) Detektor: 3D PID-Sensor, Std. 10,6-eV-Lampe Messbereich: 1-999ppm Isobutylen-Äquivalent Kalibrierung: Vor-Ort-Kalibrierung (2 Punkte) Schu 1 * 1 ST
Catalog # RAES0036-0005-000
Supplier:  RAE SYSTEMS