QRAE II GASWARNGERÄT FÜR O2/LEL/H2S/CO 4-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse IP65 Sensoren: O2: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-30% (Patentierter Bleifreier Sauerstoffsensor mit erhöhter Lebens 1 * 1 ST
QRAE II GASWARNGERÄT FÜR O2/LEL/H2S/CO 4-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse IP65 Sensoren: O2: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-30% (Patentierter Bleifreier Sauerstoffsensor mit erhöhter Lebens 1 * 1 ST