LN 450 WR2-K LUFTSTROMWÄCHTER, 230 VAC Luftstromwächter Betriebsspannung [V] 230 AC +/- 15% Stromaufnahme [m/A] 30 Spaltspannung [V] 250 AC/60 DC Schaltstrom [A] 4 AC/ 4 DC Schaltleistung max 1000 VA/60 W Umgebungstemperatur [°C] - 20 ... 70 Mediumte 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11107
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN