SN 450 GA-3M STRÖMUNGSWÄCHTER ANALOG Strömungswächter kompakt SN 450 GA-3M Ausführung: G1/2, L=31mm Erfassungsbereich cm/s: 5….300 Ausgang: 4…20mA analog, linear für Wasser Sensorlänge mm: 31 Betriebsspannung V: 24 DC +-10% Last RL: 200..500 Umgebung 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11118
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN