ContactUsLinkComponent
ST 103 K, EX-STRÖMUNGSWÄCHTER Ex-Strömungswächter Typ.: ST 103 K Anschluss: G ½ Abmessung: Länge mit Gewinde 48mm, Länge Sensor 61mm mit Gewinde Erfassungsbereich (cm/s): Wasser 1…100 / Öl 3…200 Gas: Zone 1 / Staub: Zone 21 Gas:Ex-Zeichen: II 2G EEx 1 * 1 ST
  EGEEP11146
ST 103 K, EX-STRÖMUNGSWÄCHTER Ex-Strömungswächter Typ.: ST 103 K Anschluss: G ½ Abmessung: Länge mit Gewinde 48mm, Länge Sensor 61mm mit Gewinde Erfassungsbereich (cm/s): Wasser 1…100 / Öl 3…200 Gas: Zone 1 / Staub: Zone 21 Gas:Ex-Zeichen: II 2G EEx 1 * 1 ST
  EGEEP11146