ContactUsLinkComponent
SN 450/2-A4-WR2 STRÖMUNGSWÄCHTER Ausführung: G1/2 L=80mm Erfassungsbereich (cm/s): Wasser 1…150 / ÖL 3…300 Ausgang: Relais Wechsler Sensorlänge (mm): 80mm inkl. Gewinde Gewinde: G1/2 Betriebsspannung (V): 24 DC +-20% Stromaufnahme (mA): 30 Schaltspan 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11080
SN 450/2-A4-WR2 STRÖMUNGSWÄCHTER Ausführung: G1/2 L=80mm Erfassungsbereich (cm/s): Wasser 1…150 / ÖL 3…300 Ausgang: Relais Wechsler Sensorlänge (mm): 80mm inkl. Gewinde Gewinde: G1/2 Betriebsspannung (V): 24 DC +-20% Stromaufnahme (mA): 30 Schaltspan 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11080