SKM 420 GA AUSWERTEGERÄT Betriebsspannung [V] 24 DC +/- 10% Ausgang Analog 4...20 mA Schaltspannung [V] - Schaltstrom [A] - Schaltleitung max. - Last RL [Ω] 50...500 Umgebungstemperatur [°C] -20...+60 Schutzart [EN 60529] Klemmen IP 20 Gehäuse IP40 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP10820
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN