KGFR 100 GSP, PNP-SCHLIEßER, KABEL, 1' Kapazitiver Füllstandsensor KGFR 100 GSP Ausführung: G1 / Länge-Sensor komplett 113 mm / Länge Gewinde 48 mm / Länge Sensorspitze 68 mm Schaltpunkt sp (mm): -6mm Betriebsspannung (V): 10…55 DC Schaltstrom (mA): 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP20063
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN