EGE 903 EX-24 AUSWERTEGERÄT Staub und Gas Ex, Kabelbruch und Kurzschlussüberwachung, zum Anschluss von 3-Leiter Sensoren. Abmessungen mm: 70 x 40 x 110 Betriebsspannung V: 24 DC Zulassung: TÜV 01 ATEX 1663 Ex-Zeichen: II (1) GD [Ex ia] IIC Höchstwert 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP21143
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN