ContactUsLinkComponent
KK 030 EX ZWISCHENVERSTÄRKER ZONE 1 F. S EX Zeichen II (1) Ex ia IIC T6...T4 Zulassung TÜV 01 ATEX 1671 Umgebungstemperatur für t-Klassen [°C] T6: 75 T5:90 T4:120 max. Leistung Pi [mW] 252 Gehäusewerkstoff Edelstahl 1.4571 Drehmoment [Nm] 50 Umgebung 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP21144
KK 030 EX ZWISCHENVERSTÄRKER ZONE 1 F. S EX Zeichen II (1) Ex ia IIC T6...T4 Zulassung TÜV 01 ATEX 1671 Umgebungstemperatur für t-Klassen [°C] T6: 75 T5:90 T4:120 max. Leistung Pi [mW] 252 Gehäusewerkstoff Edelstahl 1.4571 Drehmoment [Nm] 50 Umgebung 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP21144