ContactUsLinkComponent
KGFT 125 EX-FÜLLSANDSWÄCHTER EX Zeichen Ex IA IIC T6...T3 Zulassung TÜV 01 ATEX 1670 Umgebungstemperatur für t-Klassen [°C] T6: 80 max. Leistung Pi [mW] 110 Gehäusewerkstoff Edelstahl 1.4571 / PEEK Dichtungsmaterial PTFE Drehmoment [Nm] 50 Umgebungst 1 * 1 ST
  EGEEP21149
KGFT 125 EX-FÜLLSANDSWÄCHTER EX Zeichen Ex IA IIC T6...T3 Zulassung TÜV 01 ATEX 1670 Umgebungstemperatur für t-Klassen [°C] T6: 80 max. Leistung Pi [mW] 110 Gehäusewerkstoff Edelstahl 1.4571 / PEEK Dichtungsmaterial PTFE Drehmoment [Nm] 50 Umgebungst 1 * 1 ST
  EGEEP21149