STS 103 S, EX-STRÖMUNGSWÄCHTER Strömungswächter Typ STS 103 S Erfassungsbereich (cm/s): Wasser 1…100 / Öl 3…200 Gewinde: G ½ Abmessung: Sensorlänge mit Gewinde 48mm, Sensorlänge gesamt 75mm Mediumtemperatur (°C): -20…+60 Zone: 0 Ex-Zeichen: II ½ G Ex 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11166
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN