ST 101 S, EX-STRÖMUNGSWÄCHTER Strömungswächter ST 101 S Ausführung: G ¼ Erfassungsbereich (cm/s): Wasser 1…100 / Öl 3…200 Sensorlänge (mm): 25 inkl. Gewinde Mediumtemperatur (°C): -20…+85 Zone: 1 Ex-Zeichen: II 2G Ex ib IIC T6 Zulassung : TÜV 97 ATEX 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11170
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN