Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Export
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Dichtung kon.1Ltr oder 4Ltr. Vakuum, 205x197x2, PTFE 1 * 1 ST
Catalog # JUCH20340.11
Supplier:
JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Expand image
Dichtung kon.1Ltr oder 4Ltr. Vakuum, 205x197x2, PTFE 1 * 1 ST
Catalog # JUCH20340.11
Supplier:
JUCHHEIM Laborgerate GmbH