Tischkryostat Modell: K10 E20 = = = = = = = = Temperaturbereich: -10 ... +100°C Temperaturkonstanz: +/-0,01 K Badvolumen: 3 Liter Badöffnung: 135 x 105 mm Badtiefe: 130 mm Förderstrom: 8 l/min Druck: max. 0.2 bar Abmessung: 205x335x540mm 1 * 1 ST
Catalog # PDUP3347.1.00004
Supplier: P D UMWELTSCHUTZ UND PRUEFGERA