Orders LinkContactUsLinkComponent
Bronopol, Sigma-Aldrich®
Glass bottle for solids, 100 g
  SIAL134708-100G
 :   Merck
Bronopol, Sigma-Aldrich®
  SIAL134708-100G
 :  Merck
 :  52-51-7
Bronopol, Sigma-Aldrich®
Glass bottle for solids, 100 g
 :  52-51-7
112,00 €
1 * 100 g
 :  2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
  •  :52-51-7
  •  :HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
  •  :MFCD00007390
  •  :199.99 g/mol
  •  :13,01432
  •  :388 °C (1013 hPa)
  •  :130…133 °C
  •  :1.91 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambient
  •  :200-143-0
  •  :4.1,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ200
  •  :3241
  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    100 g