Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(+)-Sucrose, Millipore®
5 kg
  SIAL84100-5KG
 :   Merck
D-(+)-Sucrose, Millipore®
  SIAL84100-5KG
 :  Merck
 :  57-50-1
D-(+)-Sucrose, Millipore®
D-(+)-Sucrose, Millipore®
5 kg
 :  57-50-1
263,00 €
1 * 5 kg
 :  β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
  •  :57-50-1
  •  :C₁₂H₂₂O₁₁
  •  :MFCD00006626
  •  :342.3 g/mol
  •  :13,08966
  •  :169…170 °C
  •  :1.29 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ200
  •  :Ambient
  •  :200-334-9
  • Pk:
    5 kg