0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
Orders Link
ContactUsLinkComponent
n-Undecane
n-Undecane
n-Undecane
Glass bottle, 500 mL
ROTH8844.2
:
Roth Carl
n-Undecane
ROTH8844.2
:
Roth Carl
:
1120-21-4
n-Undecane
Glass bottle, 500 mL
:
1120-21-4
1 * 500 mL
-
+
:
Undecane
:
1120-21-4
:
H₃C(CH₂)₉CH₃
:
MFCD00008959
:
156.31 g/mol
:
196 °C (1013 hPa)
:
–26.7 °C
:
0.7416 g/cm³ (20 °C)
:
60 °C
:
Ambient
:
214-300-6
:
2330
:
3,III
Pack type:
Glass bottle
Pk:
500 mL