Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Potassium chloride
Potassium chloride
Potassium chloride
5 kg
ROTH6781.2
:
Roth Carl
Potassium chloride
ROTH6781.2
:
Roth Carl
:
7447-40-7
Potassium chloride
5 kg
:
7447-40-7
155,00 €
1 * 5 kg
-
+
:
Potassiumchloride
:
7447-40-7
:
KCl
:
MFCD00011360
:
74.55 g/mol
:
14,07621
:
1420 °C (1013 hPa)
:
773 °C
:
1.98 g/cm³ (20 °C)
:
Ambient
:
231-211-8
Pk:
5 kg