Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw caps, PE
Screw caps, PE
self-sealing, 30 mm, Natural, PE
Catalog # 215-2693
Supplier:   GRAVIS
Screw caps, PE
Catalog # 215-2693
Supplier:  GRAVIS
Screw caps, PE
Screw caps, PE
self-sealing, 30 mm, Natural, PE
Price
43,70 €
Log in for availability
1 * 100 items
Product Details & Documents
Specifications
  • Thread:
    30 mm
  • Colour:
    Natural
  • Description:
    self-sealing
  • Material:
    PE