ContactUsLinkComponent
Labor Nass- und Trockensauger, Typ: 751-11 ALTO ATTIX, Behältervolumen: 64 l, L/B/H: 560x615x945 mm, Leistung: 1500 W, Unterdruck: 230 mbar, 1 ,8 mtr. Saugschlauch, komplett mit Zubehör 1 * 1 ST
Catalog # 139-9204
Supplier:  WAP ALTO GROUP
Labor Nass- und Trockensauger, Typ: 751-11 ALTO ATTIX, Behältervolumen: 64 l, L/B/H: 560x615x945 mm, Leistung: 1500 W, Unterdruck: 230 mbar, 1 ,8 mtr. Saugschlauch, komplett mit Zubehör 1 * 1 ST
Catalog # 139-9204
Supplier:  WAP ALTO GROUP