Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Export
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Kontakt-Thermometer, Messbereich: 0 .. 200 C, Auflösung: 2 C, Diodenstecker 1 * 1 ST
Catalog # 620-4114
Supplier:
JUCHHEIM SOLINGEN
Expand image
Kontakt-Thermometer, Messbereich: 0 .. 200 C, Auflösung: 2 C, Diodenstecker 1 * 1 ST
Catalog # 620-4114
Supplier:
JUCHHEIM SOLINGEN