Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Export
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Kontakt-Thermometer, Messbereich: 0 .. 100 C, Auflösung: 1 C, Flachstecker 1 * 1 ST
Catalog # 620-4111
Supplier:
JUCHHEIM SOLINGEN
Expand image
Kontakt-Thermometer, Messbereich: 0 .. 100 C, Auflösung: 1 C, Flachstecker 1 * 1 ST
Catalog # 620-4111
Supplier:
JUCHHEIM SOLINGEN