Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
ContactUsLinkComponent
Reinigungskonzentrate, Deconex 16 NT, Inhalt: 10 kg, pH-neutral, für Einlegebad / US-Bad, Tensidmischung, Dosierung: 3-5 % 1 * 10 kg
148-5276
:
Borer Chemie
Reinigungskonzentrate, Deconex 16 NT, Inhalt: 10 kg, pH-neutral, für Einlegebad / US-Bad, Tensidmischung, Dosierung: 3-5 % 1 * 10 kg
148-5276
:
Borer Chemie