Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Export
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Schutzhandschuh, Emperor, Material: Latex, Stärke: 2,2 mm, Länge: 430 mm, Grösse: 9,10 1 * 1 PAAR
Catalog # 112-1247
Supplier:
GREENHAM ARBEITSSCHUTZ
Expand image
Schutzhandschuh, Emperor, Material: Latex, Stärke: 2,2 mm, Länge: 430 mm, Grösse: 9,10 1 * 1 PAAR
Catalog # 112-1247
Supplier:
GREENHAM ARBEITSSCHUTZ