ContactUsLinkComponent
Partikelfiltrierende Atemschutz-Halbmaske, 3M Premium-Programm, Typ: 8835, Schutzstufe: FFP3 SL: EN149:2001, Einsatzgrenzen: 30 (MAK /TRK) x-fach, Größe: M/L, VE=5 St 1 * 5 ST
Catalog # 111-3022
Supplier:  3M
undefined
Partikelfiltrierende Atemschutz-Halbmaske, 3M Premium-Programm, Typ: 8835, Schutzstufe: FFP3 SL: EN149:2001, Einsatzgrenzen: 30 (MAK /TRK) x-fach, Größe: M/L, VE=5 St 1 * 5 ST
Catalog # 111-3022
Supplier:  3M
Related Information