ContactUsLinkComponent
Pumpzerstäuberflasche, Material: Braunglas, Inhalt: 100 ml, Verschluss: DIN 18, Sprühwinkel: 35°, Sprühvolumen je Pumpvorgang: 0,05 ml, mit Schutzkappe aus PS, mit Steigrohr aus PE-HD 1 * 1 ST
Catalog # NEOL1-7249
Supplier:  NEOLAB
Pumpzerstäuberflasche, Material: Braunglas, Inhalt: 100 ml, Verschluss: DIN 18, Sprühwinkel: 35°, Sprühvolumen je Pumpvorgang: 0,05 ml, mit Schutzkappe aus PS, mit Steigrohr aus PE-HD 1 * 1 ST
Catalog # NEOL1-7249
Supplier:  NEOLAB