ContactUsLinkComponent
Tischrefraktometer AR400, automatisch Meßbereich 1.3300 - 1.5200 nD, Ablesbark eit 0,0001 nD, Temperaturkompensation 1 * 1 ST
Catalog # 635-2528
Supplier:  REICHERT
Tischrefraktometer AR400, automatisch Meßbereich 1.3300 - 1.5200 nD, Ablesbark eit 0,0001 nD, Temperaturkompensation 1 * 1 ST
Catalog # 635-2528
Supplier:  REICHERT