Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
ContactUsLinkComponent
Zentrifugengefässgestell, 50/100 ml, Bohrung Dmr: 35 mm, Stellplätze: 2x4, L/B/H: 162/122/127 ca. mm 1 * 1 ST
525-9121
:
Bel-Art Products, a Part of SP
Zentrifugengefässgestell, 50/100 ml, Bohrung Dmr: 35 mm, Stellplätze: 2x4, L/B/H: 162/122/127 ca. mm 1 * 1 ST
525-9121
:
Bel-Art Products, a Part of SP