Orders LinkContactUsLinkComponent
(-)-Quinine
Bottle
  APOSOR28880-500G
New Product
(-)-Quinine
  APOSOR28880-500G
New Product
 :  130-95-0
(-)-Quinine
Bottle
 :  130-95-0
319,00 €
1 * 500 g
 :  (R)-[(2S,4S,5R)-1-Aza-5-vinylbicyclo[2.2.2]oct-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol, Quinine, (R)-(6-methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol
  •  :130-95-0
  •  :C₂₀H₂₄N₂O₂
  •  :MFCD00198096
  •  :324.42 g/mol
  •  :173…175 °C
  •  :Ambient
  •  :205-003-2
  • Pack type:
    Bottle