ContactUsLinkComponent
Welding gloves, Espuna Wig/Tig 20330
Welding gloves, Espuna Wig/Tig 20330
Supplier:  ESPUNA ET CIE
Certificates
undefined
Welding gloves, Espuna Wig/Tig 20330
Supplier:  ESPUNA ET CIE
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-2045
  • 112-2046
  • 112-2044
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Cuff style:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Cuff length:
  • 15 cm
  • 15 cm
  • 15 cm
  • EN norm:
  • EN 388 (3122X), EN 407 (412X4X), EN 12477 (B)
  • EN 388 (3122X), EN 407 (412X4X), EN 12477 (B)
  • EN 388 (3122X), EN 407 (412X4X), EN 12477 (B)
Specifications