ContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, Nitras® TAEKI5® 6730
undefined
Cut resistant gloves, Nitras® TAEKI5® 6730
  • Catalog No:
  • 112-2637
  • 112-2635
  • 112-2636
  • ASAS6730S
  • 112-2638
  • ASAS6730M
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Gauge:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Cuff style:
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • EN norm:
  • EN 388 (3X42C), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388 (3X42C), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388 (3X42C), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388 (3X42C), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388 (3X42C), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388 (3X42C), EN 407 (X1XXXX)
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +