Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Export
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
Sodium sulphate
Sodium sulphate, Sigma-Aldrich®
Sodium sulphate, Sigma-Aldrich®
:
Merck
Sodium sulphate, Sigma-Aldrich®
:
Merck
:
7757-82-6
:
:
Na₂SO₄
:
MFCD00003504
:
12,08829
:
1429 °C (1013 hPa)
:
888 °C
:
2.7 g/cm³ (20 °C)
:
142.04 g/mol
:
Ambient
:
231-820-9