0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
ContactUsLinkComponent
Sodium azide
Sodium azide, high purity
Sodium azide, high purity
0639-250G
:
VWR Chemicals
:
Sodium azide, high purity
0639-250G
:
VWR Chemicals
:
Pack type:
HDPE bottle
Pk:
250 g
Seq:
3545
:
:
65.01 g/mol
:
13,08653
:
275 °C
:
1.85 g/cm³ (20 °C)
:
Ambient
:
247-852-1
:
1687
:
6.1,II
:
GHS06
:
GHS09
:
26628-22-8
:
NaN₃
:
MFCD00003536