0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
ContactUsLinkComponent
Potassium permanganate
Potassium permanganate
Potassium permanganate
:
Roth Carl
Potassium permanganate
:
Roth Carl
:
7722-64-7
:
:
KMnO₄
:
MFCD00011364
:
158.03 g/mol
:
12,07824
:
> 240 °C
:
2.7 g/cm³ (20 °C)
:
231-760-3
:
1490
:
5.1,II
:
GHS03
:
GHS07
:
GHS09
:
Ambient