


1,3-Dichloro-4-fluorobenzene
Supplier: CHEMPUR
Certificates
About this item
CAS Number:1435-48-9
:
Formula:C₆H₃Cl₂F
MDL Number:MFCD00000580
:164.99 g/mol
Boiling Pt:172 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–23 °C
Density:1.4092 g/cm³ (20 °C)
EINECS:406-160-1
UN:2810
ADR:6.1,III
:GHS08
:GHS07
:GHS09