0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
ContactUsLinkComponent
1,4-Butanediol
1,4-Butanediol
1,4-Butanediol
EHERC10861310
:
EHRENSTORFER
:
1,4-Butanediol
EHERC10861310
:
EHRENSTORFER
:
Pack type:
Glass bottle for solids
Pk:
0,25 g
Seq:
3029
:
:
90.12 g/mol
:
230 °C (1013 hPa)
:
19.5…20 °C
:
1.017 g/cm³ (20 °C)
:
Ambient
:
203-786-5
:
GHS07
:
110-63-4
:
C₄H₁₀O₂
:
MFCD00002968