ContactUsLinkComponent
Ultrafiltration membrane disc filters, Omega™
Ultrafiltration membrane disc filters, Omega™
Certificates
undefined
Ultrafiltration membrane disc filters, Omega™
Specifications
  • Catalog No:
  • 516-8610
  • 516-8609
  • 516-8628
  • 516-8616
  • 516-8643
  • 516-8571
  • 516-8618
  • 516-8646
  • 516-8589
  • 516-8592
  • 516-8619
  • 516-8607
  • 516-8574
  • Type:
  • 10 kD
  • 10 kD
  • 1 kD
  • 5 kD
  • 5 kD
  • 10 kD
  • 1 kD
  • Water flow rate:
  • 0,7 - 1,9 ml/min/cm²
  • 0,7 - 1,9 ml/min/cm²
  • 1,9 - 4 ml/min/cm²
  • 1,9 - 4 ml/min/cm²
  • 1,9 - 4 ml/min/cm²
  • 0,01 - 0,1 ml/min/cm²
  • 1,9 - 4 ml/min/cm²
  • 1,9 - 4 ml/min/cm²
  • 0,25 - 0,5 ml/min/cm²
  • 0,25 - 0,5 ml/min/cm²
  • 1,9 - 4 ml/min/cm²
  • 0,7 - 1,9 ml/min/cm²
  • 0,01 - 0,1 ml/min/cm²
  • Max. temperature:
  • 40 °C
  • 40 °C
  • 40 °C
  • 40 °C
  • 40 °C
  • 40 °C
  • 40 °C
  • 40 °C
  • 40 °C
  • 40 °C
  • 40 °C
  • 40 °C
  • 40 °C
Specifications