ContactUsLinkComponent
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
  SIAL70863-50G-F
 :  Merck
 :  
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
  SIAL70863-50G-F
 :  Merck
 :  
  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    50 g
  • Seq:
    3368
 :
 :240.05 g/mol
 :1.2 g/cm³ (20 °C)
 :402846-78-0
 :C₉H₁₇BF₄N₂
 :MFCD03427618