0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
ContactUsLinkComponent
3,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride
3,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
3,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
:
Apollo Scientific
3,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
:
Apollo Scientific
:
210532-25-5
:
:
C₆H₃ClF₂O₂S
:
MFCD02091378
:
212.6 g/mol
:
57…59 °C
:
>110 °C
:
Ambient
:
3261
:
8,II
:
GHS05