0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
ContactUsLinkComponent
1,1-Difluoroacetylacetone
1,1-Difluoroacetylacetone 97%
1,1-Difluoroacetylacetone 97%
:
Apollo Scientific
1,1-Difluoroacetylacetone 97%
:
Apollo Scientific
:
41739-23-5
:
:
C₅H₆F₂O₂
:
MFCD02254117
:
132…133 °C
:
Ambient
:
1993
:
3,II
:
136.1 g/mol
:
GHS02
:
GHS07