0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
ContactUsLinkComponent
1,3-Dichloro-4-fluorobenzene
1,3-Dichloro-4-fluorobenzene 99%
1,3-Dichloro-4-fluorobenzene 99%
:
Apollo Scientific
1,3-Dichloro-4-fluorobenzene 99%
:
Apollo Scientific
:
1435-48-9
:
:
C₆H₃Cl₂F
:
MFCD00000580
:
164.99 g/mol
:
172…174 °C
:
–23 °C
:
1.409 g/cm³ (25 °C)
:
37 °C
:
406-160-1
:
1993
:
3,III
:
GHS02
:
GHS07
:
GHS08
:
GHS09
:
Ambient