0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
ContactUsLinkComponent
3,4-Dichlorophenylhydrazinium chloride
3,4-Dichlorophenylhydrazinium chloride 97%
3,4-Dichlorophenylhydrazinium chloride 97%
:
Apollo Scientific
3,4-Dichlorophenylhydrazinium chloride 97%
:
Apollo Scientific
:
19763-90-7
:
:
C₆H₇Cl₃N₂
:
MFCD00012937
:
213.49 g/mol
:
230 °C (dec.)
:
243-278-0
:
GHS07
:
Ambient