0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
ContactUsLinkComponent
4,4'-Dibromobenzophenone
4,4'-Dibromobenzophenone 98%
4,4'-Dibromobenzophenone 98%
:
Apollo Scientific
4,4'-Dibromobenzophenone 98%
:
Apollo Scientific
:
3988-03-2
:
:
C₁₃H₈Br₂O
:
MFCD00016330
:
340.01 g/mol
:
171…176 °C
:
223-632-0
:
GHS07
:
Ambient