0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Export
ContactUsLinkComponent
2,4-Dichloro-5-methoxyaniline
2,4-Dichloro-5-methoxyaniline
2,4-Dichloro-5-methoxyaniline
:
Apollo Scientific
2,4-Dichloro-5-methoxyaniline
:
Apollo Scientific
:
98446-49-2
:
:
C₇H₇Cl₂NO
:
MFCD00974410
:
192.04 g/mol
:
50…51 °C
:
Ambient
:
2811
:
6.1,III
:
GHS07